Läs mer
Melford Fosfoglukonsyra
Produktkod. 30018672
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018672 1 g
30018670 100 mg
30018671 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018672 Leverantör Melford Leverantörsnummer P203501.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 53411-70-4
  • Molekylformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Molekylvikt: 378,11
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Molekylformel C6H10Na3O10P-2H2O
Kvantitet 1 g