Läs mer
Phosphoglycolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoglycolic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7) |
| Formel vikt | 155.9824 |
| Procent renhet | >95% |