missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosphoglycolic Acid, TRC

Produktkod. 30425310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425310 5 mg
30413845 25 mg
30424631 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3582005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13147-57-4
Molekylformel C2H5O6P
Molekylvikt (g/mol) 156.03
Synonym 2-(Phosphonooxy)acetic Acid, (Phosphonooxy)acetic Acid, Glycolic Acid Phosphate, Glycolic Acid, di-H Phosphate, Glycolic Acid, Dihydrogen Phosphate, 2-Phosphoglycolic Acid, Glycophosphoric Acid
IUPAC-namn 2-phosphonooxyacetic acid
LEDER OC(=O)COP(=O)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphoglycolic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Formel vikt 155.9824
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.