missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phospholan-methyl, TRC

Produktkod. 30134590
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134590 500 mg
18092920 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP358350500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5120-23-0
Molekylformel C5 H10 N O3 P S2
Molekylvikt (g/mol) 227.24
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
IUPAC-namn N-dimethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
LEDER COP(=O)(OC)N=C1SCCS1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phospholan-methyl
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 226.984
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.