Läs mer
Fosfofolybdisk syra, 20 viktprocentiga lösningar i etanol
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphomolybdic acid |
| Färg | Grön till gul |
| Namnnotering | 20 wt% solution in ethanol |
| Densitet | 0.9400 g/mL, 94% |
| CAS | 64-17-5 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Flampunkt | 5°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | H3Mo12O40P |
| Linjär formel | H3[P(Mo3O10)4] |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk