Läs mer
Fosfofolybdisk syra, 20 viktprocentiga lösningar i etanol
Produktkod. 10590542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10590542 500 mL 500ml
10550362 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10590542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1301.97 SEK / 500ml
    Save 88.03 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphomolybdic acid
Namnnotering 20 viktprocentig lösning i etanol
Färg Grön till gul
CAS 64-17-5
Densitet 0.9400 g/mL, 94%
Förpackning Plastflaska
Flampunkt 5 °C
Molekylformel H3Mo12O40P
Linjär formel H3[P(Mo3O10)4]
MDL-nummer MFCD00149913
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Lösning
Merck Index 13, 7428
Synonym Molybdophosphoric acid
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn fosforsyradodekamolybdenhexatriakontaoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
Formel vikt 1825.25
Procent renhet 19 till 21 %
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk