Läs mer
Fosfomolybdensyra, 20 viktprocent lösning i etanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2692053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10550362
Brand: Thermo Scientific Acros 368621000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphomolybdic acid
Färg Grön till gul
Namnnotering 20 wt% solution in ethanol
Densitet 0.9400 g/mL, 94%
CAS 64-17-5
Förpackning Plastflaska
Flampunkt 5°C
Kvantitet 100 mL
Molekylformel H3Mo12O40P
Linjär formel H3[P(Mo3O10)4]
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00149913
Merck Index 13, 7428
Synonym Molybdophosphoric acid
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn fosforsyradodekamolybdenhexatriakontaoxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
Formel vikt 1825.25
Procent renhet 19 to 21%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk