Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphomolybdic Acid |
| CAS | 51429-74-4 |
| Molekylformel | H3Mo12O40P |
| MDL-nummer | MFCD00149913 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI-nyckel | FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O |
| IUPAC-namn | 12-molybdofosforsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 1825.40 |
| Formel vikt | 3939.5 |
| Visa mer |