Läs mer
Phosphomolybdic Acid ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11457832 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457832 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11457832 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215255680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 51429-74-4
Molekylformel H3Mo12O40P
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
MDL-nummer MFCD00149913
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdophosphoric acid
IUPAC-namn 12-Molybdophosphoric acid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphomolybdic Acid
Densitet 0.86 g/mL
Kvantitet 100 g
Formel vikt 1825.25
Kvalitet ACS