Läs mer
Fosfohomolybdisk syra, ammoniumsalthydrat
Produktkod. 10420161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10420161 50 g Plastflaska 50g
10137763 250 g Plastflaska 250g
10678824 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10420161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 317100500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960,994 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54723-94-3
Molekylformel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvikt (g/mol) 1960.994
MDL-nummer MFCD00150423
InChI-nyckel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-namn azan;molybden;trihydroxid;fosfat;tetratriakontahydrat
LEDER N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Färg Gult
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Linjär formel (NH4)3PMo12O40·xH2O
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 1876.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.