Läs mer
Fosfomolybdisk syrahydrat, TRC
Produktkod. 30138371
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138371 5 g
30135764 10 g
30010294 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3591905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51429-74-4
Molekylformel H3[P(Mo3O10)4]
Molekylvikt (g/mol) 1825.25
Synonym Molybdic Phosphoric Anhydride Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H3Mo12PO40) Hyrate, Molybdophosphoric Acid (H3PMo12O40), Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H6P2Mo24O80), Hydrate, PMA, Molybdophosphoric Acid, Nonacosahydrate, Molybdate(3-), Tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-kO:kO:kO:kO':kO':kO':kO' ':kO' ':kO' ':kO' ' ':kO' ' ':kO' ' ']]dodeca-, trihydrogen, Hydrate;
LEDER O.O[Mo]1234O[Mo]567(O)O[Mo]89(=O)(O1)O[Mo]%10%11%12(=O)O[Mo]%13%14%15(=O)O[Mo]%16%17%18(O)O[Mo]%19%20(=O)(O2)O[Mo](=O)(O%16)(O%10)(O8)O%17%19=P%21(O359)O%11%13[Mo](=O)(O6)(O%12)(O%14)O[Mo]%22%23(=O)(O7)O[Mo]%24(=O)(O%18)(O[Mo](=O)(O4)(O%22)(O%20)O%21%23%24)O%15
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphomolybdic Acid Hydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/12Mo.O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Formel vikt 1866.6693