Läs mer
Fosfomolybdowolframeagens utspädd EU-farmakope, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12910494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12910494 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 12910494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 154 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Phosphomolybdotungstic Reagent Dilute
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1065001
Element Phosphomolybdotungstic
Kvantitet 100 ml
Kvalitet Eu. Ph.
Produktbeteckning
  • Dilute Phosphomolybdotungstic Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1065001 (RP 154)