Läs mer
Fosfomolybdotungstic reagens, European Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900494 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12900494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 153 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    1989.13 SEK / 100ml
    Save 860.87 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphomolybdotungstic Reagent.Europeiska farmakopén Referens:1065000 (RP 153)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.