Specifikationer
| CAS | 26016-99-9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C3H5Na2O4P |
| MDL-nummer | MFCD00056853 |
| InChI-nyckel | QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O |
| IUPAC-namn | dinatrium-[(2R,3S)-3-metyloxiran-2-yl]fosfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.02 |
| PubChem CID | 16397688 |