Läs mer
Fosfonsyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326161
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326161 1 ml
1 options
Produktkod. 30326161 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16144000AL100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Analyt- eller komponentnamn Phosphonic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel H3 O3 P
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
LEDER OP(=O)O
IUPAC-namn Fosfonsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 81,982 g/mol