Läs mer
Phosphonic Acid, 4-Pyridinyl-, Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphonic Acid','4-Pyridinyl-','Dimethyl Ester |
| CAS | 78133-46-7 |
| Molekylformel | C7H10NO3P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | dimethyl pyridin-4-ylphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10NO3P/c1-10-12(9,11-2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | O=P(OC)(OC)C=1C=CN=CC1 |
| IUPAC-namn | dimethyl pyridin-4-ylphosphonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.13 |
| Formel vikt | 187.04 |