Läs mer
Fosfonitrilkloridtrimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10530414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10530414 100 g Glasflaska 100g
10367400 5 g Glasflaska 5g
10572771 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174281000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 940-71-6
Molekylformel Cl6N3P3
Molekylvikt (g/mol) 347.65
MDL-nummer MFCD00006474
InChI-nyckel UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexaklor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfacyklohexa-1,3,5-trien
LEDER N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphonitrilic chloride trimer
Smältpunkt 111.0°C to 115.0°C
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,toluene
Formel vikt 347.65
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.98, 1.9800g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.