Läs mer
Fosfotnitrilkloridtrimer, 98 %
Produktkod. 11419306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419306 100 g 100g
11499296 5 g 5g
11409306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18986.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347,642 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 940-71-6
Molekylformel Cl6N3P3
Molekylvikt (g/mol) 347.642
MDL-nummer MFCD00006474
InChI-nyckel UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexaklor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfacyklohexa-1,3,5-trien
LEDER N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 127 °C (13 mmHg)
Kemiskt namn eller material Phosphonitrilic chloride trimer
Smältpunkt 111 °C till 115 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3260
Formel vikt 347.66
Procent renhet 98%
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.