Läs mer
Phosphonoacetic acid, 98+%
Produktkod. 11440053
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 11440053
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12117.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4408-78-0 | C2H5O5P | 140.03 g/mol
Fosfonoättiksyra hämmar deoxiribonukleinsyrapolymeras, speciellt i virus. Det används som ett antiviralt medel. Vidare används det vid framställning av 1-(dimetylamino)-2,2-bis[(dimetylimmonio)-metyl]etendiperklorat genom att reagera med fosforoxiklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fosfonoättiksyra hämmar deoxiribonukleinsyrapolymeras, speciellt i virus. Det används som ett antiviralt medel. Vidare används det vid framställning av 1-(dimetylamino)-2,2-bis[(dimetylimmonio)-metyl]etendiperklorat genom att reagera med fosforoxiklorid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4408-78-0
Molekylformel C2H5O5P
Molekylvikt (g/mol) 140.03
MDL-nummer MFCD00004311
InChI-nyckel XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
PubChem CID 546
ChEBI CHEBI:15732
IUPAC-namn 2-fosfonoättiksyra
LEDER OC(=O)CP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphonoacetic acid
Smältpunkt 139°C to 146°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1764355
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 140.04
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphonoacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phosphonoacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.