Läs mer
Phosphonomethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxymethyl phosphonic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH5O4P/c2-1-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| Formel vikt | 111.9925 |