Läs mer
Fosfonomycindinatriumsalt, 100,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407102 5 g 5g
11417102 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215187605
Kemiska identifierare
CAS 26016-99-9
Molekylformel C3H5Na2O4P
Molekylvikt (g/mol) 182.02
MDL-nummer MFCD00056853
InChI-nyckel QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
Synonym (2R-cis)-(3-Methyloxiranyl) phosphonic acid disodium salt, Fosfomycin disodium
PubChem CID 16397688
IUPAC-namn dinatrium-[(2R,3S)-3-metyloxiran-2-yl]fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphonomycin disodium salt
Typ Phosphonomycin Disodium Salt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 1.004
Formel vikt 182