Läs mer
Fosfonnitrilkloridtrimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphononitrilic Chloride Trimer |
| CAS | 940-71-6 |
| Molekylformel | Cl6N3P3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Phosphonitrile Chloride Trimer, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazatriene, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazene, Cyclophosphazene Dichloride Trimer, Cyclophosphonitrilic Chloride Trimer, Dichlorocyclotriphosphazene, Dichlorophosphazene Cyclic Trimer, Dichlorophosphazene Trimer, Hexachloro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexachlorocyclophosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphatriazene, Hexachlorocyclotriphosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphazene, Hexachlorotriphosphazene, Hexachlorotriphosphonitrile, NSC 209799, NSC 2667, Phosnic 390, Phosphonitrile Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Trimer, Phosphononitrilic Chloride Trimer, Triphosphonitrile Chloride, Triphosphonitrilic Chloride, Tris(phosphonitrilic chloride), Tris(phosphonitriliic chloride) |
| InChI formel | InChI=1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10 |
| LEDER | Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4,6,6-hexaklor-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyklohexa-1,3,5-trien |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.66 |
| Formel vikt | 344.7436 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?