Läs mer
Fosfonnitrilkloridtrimer, TRC
Produktkod. 30421733
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30421733 1 g
1 options
Produktkod. 30421733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3537501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphononitrilic Chloride Trimer
CAS 940-71-6
Molekylformel Cl6N3P3
Kvantitet 1 g
Synonym 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Phosphonitrile Chloride Trimer, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazatriene, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazene, Cyclophosphazene Dichloride Trimer, Cyclophosphonitrilic Chloride Trimer, Dichlorocyclotriphosphazene, Dichlorophosphazene Cyclic Trimer, Dichlorophosphazene Trimer, Hexachloro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexachlorocyclophosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphatriazene, Hexachlorocyclotriphosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphazene, Hexachlorotriphosphazene, Hexachlorotriphosphonitrile, NSC 209799, NSC 2667, Phosnic 390, Phosphonitrile Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Trimer, Phosphononitrilic Chloride Trimer, Triphosphonitrile Chloride, Triphosphonitrilic Chloride, Tris(phosphonitrilic chloride), Tris(phosphonitriliic chloride)
InChI formel InChI=1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
LEDER Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexaklor-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyklohexa-1,3,5-trien
Molekylvikt (g/mol) 347.66
Formel vikt 344.7436