Läs mer
Melford Fosforamidon
Beskrivning
Proteashämmare specifik för termolysin och andra metalloproteaser.
Proteashämmare specifik för termolysin och andra metalloproteaser. Också effektiv hämmare av collegenase.
Arbetskoncentration: 5-500 um
Observera: Denna produkt skickas på is för att säkerställa kemisk stabilitet. Produkten skickas inte på en fredag eller någon dag före en helgdag som skulle få produkten att förvaras under transport och bli instabil.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 119942-99-3 |
| Molekylformel | C23H34N3O10P-2 Na |
| Kvantitet | 5 mg |