Läs mer
Phosphoramidon dinatriumsalt, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475699
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475699 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15475699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63456.#0
Request Bulk or Custom Format
Hämmare av termolysin och kollagenas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoramidon disodium salt
CAS 119942-99-3
Färg Vitt till gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C23H34N3NaO10P
MDL-nummer MFCD00077870
Beilstein 8105669
Synonym phosphoramidon disodium salt dihydrate
InChI-nyckel KITONROGOABYFZ-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Na].CC(C)CC(NP(O)(=O)OC1OC(C)C(O)C(O)C1O)C(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S)-2-[[hydroxi-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxifosforyl]amino]-4-metylpentanoyl]amino]-3-(lH-indol-3-yl)propansyra; natrium;
Molekylvikt (g/mol) 566.50
PubChem CID 129893979
Formel vikt 587.47
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.