Läs mer
Brady™ Fosforescerande polyester fotoluminescerande tejp
Produktkod. 11519283
Change view
Mått (L x B):
15,24 mx 107,95 mm
15,24 mx 28,58 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11519283 15,24 mx 107,95 mm Varje
11539283 15,24 mx 28,58 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11519283 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 076711
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna fotoluminescerande tejp i fosforescerande polyester, gjord av B-582-material, är idealisk för utgångs- och riktningsskyltar, identifiering av brandlarm och släckare, markeringar för låga utträdesvägar och riktningssystem för utrymnings- eller evakueringsvägar.
  • I enlighet med ASTM 2030-99: Rekommenderad användning av fotoluminescerande säkerhetsmärkningar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Del 2
Beskrivning GlobalMark Fotoluminescerande tejp
Typ av lim Akryl, Tryckkänslig, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Fotoluminescerande grön
Avsluta Glans
Formatera Kontinuerligt
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Ut- och utfartsmarkering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) GlobalMark Skrivare
Glans 60° 121 Gardner-enheter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 rulle/låda
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,008 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Mått (L x B) 15,24 mx 107,95 mm
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 4,25 tum
Bredd (metrisk) 107.95 mm