Description
- I enlighet med ASTM 2030-99: Rekommenderad användning av fotoluminescerande säkerhetsmärkningar.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Del 2 |
| Beskrivning | GlobalMark Fotoluminescerande tejp |
| Typ av lim | Akryl, Tryckkänslig, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Fotoluminescerande grön |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |