Läs mer
Fosforsyra 25 % ar, Chem Lab™
Specifications
Specifications
| pH | <1 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.14g/mL |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | 1L |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphoric acid 25% a.r.
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid