Läs mer
Fosforsyra 85 % ar, Chem Lab™
Produktkod. 13207659
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13207659 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 13207659 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 SEK
    581.99 SEK / 1 L
    Save 165.01 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH <1
Färg Färglös
Densitet 1.75g/mL
Odör Luktfritt
Förpackning 1L
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid 85% a.r.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid