Läs mer
Fosforsyra, 85% Ö. soln.
Beskrivning
Fosforsyra används främst i gödselmedel. Den används som extern standard för fosfor-31 vid kärnmagnetisk resonans (NMR), som elektrolyt i fosforsyrabränsleceller och som katalysator vid hydratisering av alkener till alkoholer, främst etanol. Inom biologi och kemi används den som buffert, vid anodisering och av byggbranschen för att avlägsna mineralbeläggningar, cementrester och fläckar av hårt vatten. Den används även för pH-justering i kosmetika och hudvård och som dispergeringsmedel i tvättmedel och läderbehandling. Fosforsyra spelar en viktig roll vid framställning av albuminderivat. Den är en viktig råvara vid tillverkning av dinatriumvätefosfat, trinatriumfosfat, kalciumdivätefosfat och monovätefosfat. Inom tandvård och ortodonti används den som etslösning; inom mejeri-, livsmedels- och bryggeriindustrin som desinfektionsmedel. Den används även som syrlig, fruktliknande smakgivare i livsmedel. Rost på stålverktyg och stålytor kan avlägsnas genom omvandling av rostjoner till vattenlösliga fosfatföreningar.
Denna produkt under varumärket Thermo Scientific Chemicals ingick tidigare i Alfa Aesars sortiment. Viss dokumentation och märkning kan hänvisa till det tidigare varumärket. Alfa Aesars ursprungliga produkt-/artikelkod eller SKU har inte ändrats vid övergången till Thermo Scientific Chemicals.
Phosphoric acid is used mainly in fertilizers. It is used as an external standard for phosphorus-31 Nuclear magnetic resonance (NMR); as an electrolyte in phosphoric acid fuel cells and as a catalyst in the hydration of alkenes to produce alcohols, predominantly ethanol. It finds application as a buffer agent in biology and chemistry; as a solution for anodizing and as a cleaner by construction trades to remove mineral deposits, cementitious smears and hard water stains. It is also used as a pH adjuster in cosmetics and skin-care products and a dispersing agent in detergents and leather treatment. It plays an important role in the preparation of albumin derivatives. It is an important starting material used in the preparation of disodium hydrogen phosphate, trisodium phosphate, calcium dihydrogen phosphate and monohydrogen phosphate. It is also used in dentistry and orthodontics as an etching solution as well as a sanitizing agent in dairy, food and brewing industries. It serves as an acidic fruitlike flavoring in food products. It is widely used to remove rust in steel tools or surfaces by converting the rusted ion in to water soluble phosphate compound.
Notes
Incompatible with strong bases and powdered metals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Smältpunkt | 19 °C till 21 °C |
| Koncentration | 85 % vattenlösning |
| Densitet | 1.7 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Linjär formel | H3PO4 |
| UN-nummer | UN1805 |
| Merck Index | 14,7344 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, etanol och blandning av eter: alkohol (3:1). |
| Formel vikt | 98 |
Säkerhet och hantering
- Phosphoric acid, 85% aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.