Läs mer
Fosforsyra, 85% Ö. soln.
Description
Fosforsyra används främst i gödselmedel. Den används som extern standard för fosfor-31 vid kärnmagnetisk resonans (NMR), som elektrolyt i fosforsyrabränsleceller och som katalysator vid hydratisering av alkener till alkoholer, främst etanol. Inom biologi och kemi används den som buffert, vid anodisering och av byggbranschen för att avlägsna mineralbeläggningar, cementrester och fläckar av hårt vatten. Den används även för pH-justering i kosmetika och hudvård och som dispergeringsmedel i tvättmedel och läderbehandling. Fosforsyra spelar en viktig roll vid framställning av albuminderivat. Den är en viktig råvara vid tillverkning av dinatriumvätefosfat, trinatriumfosfat, kalciumdivätefosfat och monovätefosfat. Inom tandvård och ortodonti används den som etslösning; inom mejeri-, livsmedels- och bryggeriindustrin som desinfektionsmedel. Den används även som syrlig, fruktliknande smakgivare i livsmedel. Rost på stålverktyg och stålytor kan avlägsnas genom omvandling av rostjoner till vattenlösliga fosfatföreningar.
Denna produkt under varumärket Thermo Scientific Chemicals ingick tidigare i Alfa Aesars sortiment. Viss dokumentation och märkning kan hänvisa till det tidigare varumärket. Alfa Aesars ursprungliga produkt-/artikelkod eller SKU har inte ändrats vid övergången till Thermo Scientific Chemicals.
Fosforsyra används främst i gödselmedel. Den används som extern standard för fosfor-31 kärnmagnetisk resonans (NMR); som elektrolyt i fosforsyrabränsleceller och som katalysator vid hydratisering av alkener för att producera alkoholer, främst etanol. Den används som buffertmedel inom biologi och kemi; som lösning för anodisering och som rengöringsmedel i byggbranschen för att ta bort mineralavlagringar, cementhaltiga fläckar och hårdvattenfläckar. Den används också som pH-justerare i kosmetika och hudvårdsprodukter samt som dispersionsmedel i rengöringsmedel och läderbehandling. Den spelar en viktig roll vid framställning av albuminderivat. Det är ett viktigt utgångsmaterial vid tillverkning av dinatriumvätefosfat, trinatriumfosfat, kalciumdihydrogenfosfat och monovätefosfat. Den används också inom tandvård och ortodonti som etsningslösning samt som desinfektionsmedel inom mejeri-, livsmedels- och bryggeriindustrin. Det fungerar som en sur fruktliknande smak i livsmedel. Det används i stor utsträckning för att ta bort rost i stålverktyg eller ytor genom att omvandla den rostiga jonen till vattenlöslig fosfatförening.
Anteckningar
Oförenlig med starka baser och pulveriserade metaller.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Smältpunkt | 19 °C till 21 °C |
| Koncentration | 85 % vattenlösning |
| Densitet | 1.7 |
| Linjär formel | H3PO4 |
| UN-nummer | UN1805 |
| Kvantitet | 10,000 mL |
| Merck Index | 14,7344 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, etanol och blandning av eter: alkohol (3:1). |
| Formel vikt | 98 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.