Läs mer
Fosforsyra, 85 % vikt av värme. Isolering, ACS
Beskrivning
Fosforsyra används främst i gödningsmedel. Den används som en extern standard för fosfor-31 kärnmagnetisk resonans (NMR); som en elektrolyt i fosforsyrabränsleceller och som en katalysator vid hydratisering av alkener för att producera alkoholer, övervägande etanol. Den finner tillämpning som buffertmedel inom biologi och kemi; som lösning för anodisering och som rengöringsmedel av byggbranschen för att ta bort mineralavlagringar, cementbaserade fläckar och hårt vattenfläckar. Den används även som pH-justerare i kosmetika och hudvårdsprodukter och som dispergeringsmedel i tvättmedel och läderbehandling. Det spelar en viktig roll vid framställningen av albuminderivat. Det är ett viktigt utgångsmaterial som används vid framställning av dinatriumvätefosfat, trinatriumfosfat, kalciumdivätefosfat och monovätefosfat. Det fungerar som en sur fruktliknande arom i livsmedelsprodukter. Det används ofta för att ta bort rost i stålverktyg eller ytor genom att omvandla den rostade jonen till en vattenlöslig fosfatförening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Smältpunkt | 19 °C till 21 °C |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 4 x 1 kg |
| Brytningsindex | 1.431 |
| Utseende | Färglös, viskös vätska |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | 85 viktprocent vattenlösning |
| Densitet | 1.7 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.