Läs mer
Fosforsyra, 85 % vikt av värme. Isolering, ACS
Produktkod. 11347578
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347578 1 kg 1kg
11337578 100 g 100g
11327578 4 x 1 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033266.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 SEK
    629.65 SEK / 1kg
    Save 125.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97,994 g/mol
Fosforsyra används främst i gödningsmedel. Den används som en extern standard för fosfor-31 kärnmagnetisk resonans (NMR); som en elektrolyt i fosforsyrabränsleceller och som en katalysator vid hydratisering av alkener för att producera alkoholer, övervägande etanol. Den finner tillämpning som buffertmedel inom biologi och kemi; som lösning för anodisering och som rengöringsmedel av byggbranschen för att ta bort mineralavlagringar, cementbaserade fläckar och hårt vattenfläckar. Den används även som pH-justerare i kosmetika och hudvårdsprodukter och som dispergeringsmedel i tvättmedel och läderbehandling. Det spelar en viktig roll vid framställningen av albuminderivat. Det är ett viktigt utgångsmaterial som används vid framställning av dinatriumvätefosfat, trinatriumfosfat, kalciumdivätefosfat och monovätefosfat. Det fungerar som en sur fruktliknande arom i livsmedelsprodukter. Det används ofta för att ta bort rost i stålverktyg eller ytor genom att omvandla den rostade jonen till en vattenlöslig fosfatförening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Smältpunkt 19 °C till 21 °C
Färg Färglös
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 85 viktprocent vattenlösning
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol och blandning av eter: alkohol (3:1).
Formel vikt 98
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.431
Utseende Färglös, viskös vätska
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Densitet 1.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid, 85% w/w aqueous solution, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.