Läs mer
Fosforsyra, ACS-reagens, 85+% lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10511764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10511764
Brand: Thermo Scientific Acros 424040100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Namnnotering 85+% Solution in Water
Smältpunkt 21.0°C
Kokpunkt 158.0°C
Densitet 1.6800g/mL, 1.68
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Förpackning Plast trumma
Reducerande ämnen Passes Test
Kvantitet 10 L
Linjär formel H3PO4
Fysisk form Vätska
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vikt 98
Procent renhet ≥85.0%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Orthophosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.