Läs mer
Phosphoric acid, ACS Reagent, ≥85 wt. % in H2O, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15665530 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15665530 6 x 500 mL Poly Bottle Paket med 6
15655530 500 mL Poly Bottle 500ml
15635530 2.5 L Poly Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15665530 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4380816X500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥85 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn phosphoric acid
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Namnnotering ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O
Smältpunkt ∼40°C (literature)
Kokpunkt 158°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Densitet 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 6 x 500 mL
Linjär formel H3PO4
UN-nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vikt 98
Procent renhet >85%
Kvalitet ACS Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid