Läs mer
Fosforsyra, ACS-reagens, ≥85 viktprocent i H2O, Solstice
Produktkod. 15696710
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15696710 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15686710 100 mL Poly flaska 100ml
15606720 500 mL Poly flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15696710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6950172.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 SEK
    2171.42 SEK / 2.5 L
    Save 198.58 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
ACS-reagens, ≥ 85 vikt % H2O
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric acid
Namnnotering ACS-reagens, ≥85 vikt% in H2O
Smältpunkt ∼40 °C (litteratur)
Kokpunkt 158 °C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Densitet 1,685 g/ml vid 25 °C (lit.)
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 2.5 L
Linjär formel H3PO4
UN-nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formel vikt 98
Procent renhet >85%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid