Läs mer
Fosforsyra, ammoniumsalt (1:1), TRC
Produktkod. 30427132
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30427132 500 g
1 options
Produktkod. 30427132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP359150500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel H3 N . H3 O4 P
Synonym ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
InChI formel InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LEDER N.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn ammoniak; Fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 115.026
Formel vikt 115.0034