missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosphoric Acid-d3 (85% w/w in D2O), CDN

Produktkod. 30323403
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323403 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323403 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND0616100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid-d3
CAS 14335-33-2
Lösningsmedel eller matris D2O
Molekylformel 2H3 O4 P
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1 S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
LEDER [2 H]OP(=O)(O[2 H])O[2 H]
IUPAC-namn trideuterio phosphate
Molekylvikt (g/mol) 101.01
Formel vikt 100.9957 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 85 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.