missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosphoric Acid-d3 (~85% w/w in D2O), TRC

Produktkod. 30422748
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP359202100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid-d3
CAS 14335-33-2
Molekylformel 2H3 O4 P
Kvantitet 100 mg
Synonym Phosphoric acid-d3 (6CI','7CI','8CI','9CI), Deuterium phosphate (D3PO4), Phosphoric acid (D3PO4), Phosphoric acid D3, [2H3]Phosphoric acid
InChI formel InChI=1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
LEDER [2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
IUPAC-namn trideuterio phosphate
Molekylvikt (g/mol) 101.01
Formel vikt 100.9957
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ~85%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.