Läs mer
Fosforsyra diammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30427710
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427710 50 g
30424363 25 g
30411019 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30427710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35920550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel 2 H3 N . H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
Synonym Akoustan A, Ammonium Dibasic Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate, Ammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)2HPO4), Ammonium Monohydrogen Orthophosphate, Ammonium Monohydrogen Phosphate, Ammonium Orthophosphate Dibasic, Ammonium Phosphate ((NH4)2(HPO4)), Ammonium Phosphate Dibasic, Coaltrol LPA 445, DAP, Diammonium Acid Phosphate, Diammonium Hydrogen Orthophosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate, Diammonium Hydrogen Phosphate ((NH4)HPO4), Diammonium Monohydrogen Phosphate, Diammonium Orthophosphate, Diammonium Phosphate, Dibasic Ammonium Phosphate, Hydrogen Diammonium Phosphate, K 2, K 2 (phosphate), Pelor, Phos-Chek 202A, Pyrozyl WAR, Secondary Ammonium Phosphate, Spartan AR 295
IUPAC-namn Azane; Fosforsyra
LEDER N.N.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic (AS)
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Formel vikt 132.03