Läs mer
Fosforsyra dibensylester, TRC
Produktkod. 30007645
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007645 10 g
30006617 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35940010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1623-08-1
Molekylformel C14H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 278.24
Synonym Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
IUPAC-namn dibenzylvätefosfat
LEDER OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Formel vikt 278.0708