Läs mer
Fosforsyradietylester, TRC
Produktkod. 30137506
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137506 500 mg
30133175 1 g
17914635 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP359430500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-02-7
Molekylformel C4 H11 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 154.1
Synonym Phosphoric acid, diethyl ester, Phosphoric acid diethyl ester, Ethyl phosphate ((C2H5O)2(HO)PO) (6CI), DEP, Diethyl acid phosphate, Diethyl hydrogen phosphate, Diethyl phosphate, Diethyl phosphoric acid, JP 502, NSC 97178, O,O-Diethyl hydrogen phosphate
IUPAC-namn dietylvätefosfat
LEDER CCOP(=O)(O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl hydrogen phosphate (as free acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)
Formel vikt 154.0395
Procent renhet >95%