Läs mer
Phosphoric Acid Diethyl Octyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric Acid Diethyl Octyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 266.1647 |