Läs mer
Fosforsyra utspädd EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12920494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12920494 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12920494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 155 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    761.81 SEK / 100ml
    Save 278.19 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
CAS 7664-38-2
Analyt- eller komponentnamn Phosphoric Acid Dilute
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1065101
Molekylformel H3O4P
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(=O)(O)O
Element Fosforsyra
IUPAC-namn fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:26078
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid,dilute European Pharmacopoeia Ref: 1065101 (RP 155)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.