Läs mer
Fosforsyra, utspädd, 10 % lösning, multikompendiell, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15508364 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15508364 19 L Poly flaska 19 L
1 options
Produktkod. 15508364 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 568307
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid
Namnnotering Utspädd, 10 % lösning
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.05kg
Kvantitet 19 L
Formel vikt 98
Kvalitet Multi-Compendial/NF