missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric Acid Dioctyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 19045-78-4 |
| Molekylformel | C16H34KO4P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dioctyl Phosphate Potassium Salt, Potassium Dioctyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-21(17,18)20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h3-16H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=P(OCCCCCCCC)(OCCCCCCCC)[O-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium dioctyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.51 |
| Formel vikt | 360.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?