Läs mer
Phosphoric Acid Dipotassium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipotassium phosphate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 173.8887 |