Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric acid |
| Namnnotering | 85 % lösning i vatten |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 21,0 °C |
| Kokpunkt | 158,0 °C |
| Densitet | 1.6800g/mL, 1.68 |
| Tungmetaller (som Pb) | Max 10 ppm. |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | H3PO4 |
| Kvantitet | 1 L |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.