Läs mer
Fosforsyra, Solstice
Produktkod. 16646173
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16646173 2.5 L Plastflaska
1 options
Produktkod. 16646173 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 40266H2.5L
 Begränsad artikel
I lager
Halvledarkvalitet (17861), ≥85 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7664-38-2
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel H3O4P
Fysisk form Vätska
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(O)(O)=O
IUPAC-namn fosforsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.99
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Procent renhet ≥85 %
Kvalitet Halvledare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid