Läs mer
Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1 |
| Formel vikt | 155.98 |